Stampa…
Allyl methacrylate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215875000 215870025
ACRO215875000EA 66.6 EUR
ACRO215875000 ACRO215870025
Allyl methacrylate 98% stabilizzato
Allyl methacrylate
CAS No.: 96-05-9
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 144 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008592
CAS Number: 96-05-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %