Stampa…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DMA
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 136 EUR
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilizzato
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Punto di fusione: –50 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008589
CAS Number: 2867-47-2
UN: 2522
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ