Stampa…
Starch (from potato) per biochimica, per elettroforesi, hydrolysed
Fornitore: Thermo Scientific
215121000 215125000
ACRO215121000EA 48 EUR
ACRO215121000 ACRO215125000
Starch (from potato) per biochimica, per elettroforesi, hydrolysed
Starch
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-25-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤20 %
Gel strength passes test
Residue after ignition ≤1 %