Stampa…
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
215010250 215011000
ACRO215010250EA 132 EUR
ACRO215010250 ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Formula: C₄H₈O₃
Punto di fusione: 161…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016716
CAS Number: 150-83-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %