Stampa…
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
214770010 214770050
ACRO214770010EA 49.7 EUR
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formula: C₄H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006075
CAS Number: 333-49-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %