Stampa…
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
213990010 213990100
ACRO213990010EA 40 EUR
ACRO213990010 ACRO213990100
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
3-Ethoxymethacrolein
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 78…81 °C (14 mmHg)
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006975
CAS Number: 42588-57-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4815 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %