Stampa…
Stains-all 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
213510010 213510050 213512500
ACRO213510010EA 97.9 EUR
ACRO213510010 ACRO213510050 ACRO213512500
Stains-all 97%, puro
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Formula: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078788
CAS Number: 7423-31-6
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥96.0 %