Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 17524-05-9
Formula:
C₁₀H₁₄MoO₆ Punto di fusione: 184 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011506 CAS Number: 17524-05-9 |
Appearance | Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |