Stampa…
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metronidazole
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 352 EUR
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Formula: C₆H₉N₃O₃
Peso molecolare: 171,16 g/mol
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009750
CAS Number: 443-48-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %