Stampa…
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
209600250 209600050
ACRO209600250EA 218 EUR
ACRO209600250 ACRO209600050
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₉H₈N₂O₇
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009767
CAS Number: 74124-79-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %