Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Formula:
C₄H₆Cl₂N₂Pd Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013122 CAS Number: 14592-56-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Orange to rust brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |