Stampa…
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
208750010 208750050
ACRO208750010EA 141 EUR
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Formula: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149670
CAS Number: 50525-27-4
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %