Stampa…
Procainamide hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
207300250 207301000
ACRO207300250EA 82.2 EUR
ACRO207300250 ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
CAS No.: 614-39-1
Formula: C₁₃H₂₂ClN₃O
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012998
CAS Number: 614-39-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %