Stampa…
Naringin 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
206910250 206911000
ACRO206910250EA 65.4 EUR
ACRO206910250 ACRO206911000
Naringin 97%
Naringin
CAS No.: 10236-47-2
Formula: C₂₇H₃₂O₁₄
Punto di fusione: 166 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148888
CAS Number: 10236-47-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -77° to -93° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)