Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 165660-27-5
Formula:
C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na Punto di fusione: 274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004075 CAS Number: 165660-27-5 |
Appearance | Blue to dark purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Ca determination) Passes test |