DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 54897-59-5
Formula:
C₃H₈N₂O₂ Punto di fusione: 222…226 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012884 CAS Number: 54897-59-5 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |