Stampa…
Leuco crystal violet 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
204330250 204330050
ACRO204330250EA 141 EUR
ACRO204330250 ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, puro
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Formula: C₂₅H₃₁N₃
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008314
CAS Number: 603-48-5
UN: 3077
Visualizza i codici
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %