Stampa…
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 55 EUR
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C (11 mmHg)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009122
CAS Number: 20201-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %