Stampa…
(-)-Perillaldehyde 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203660050 203660250
ACRO203660050EA 28.8 EUR
ACRO203660050 ACRO203660250
(-)-Perillaldehyde 90%
(-)-Perillaldehyde
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 104…105 °C (10 mmHg)
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001543
CAS Number: 18031-40-8
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Assay ≥88 %
Specific gravity (20/20°C) 0.965 to 0.975
Specific optical rotation -105° to -125° (20°C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)