Stampa…
(-)-Verbenone 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203630100 203630500
ACRO203630100EA 46.3 EUR
ACRO203630100 ACRO203630500
(-)-Verbenone 94%
(-)-Verbenone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 227…228 °C (760 mmHg)
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001343
CAS Number: 1196-01-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Specific gravity (25°C) 0.96 to 0.98
Specific optical rotation -150° to -250° (20°C, 589 nm) (C=4, CHCl3) ,reported only for information