Stampa…
Pararosaniline base
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100 201550500
ACRO201550100EA 57.3 EUR
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formula: C₁₉H₁₉N₃O
Peso molecolare: 305,38 g/mol
Punto di fusione: 205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036222
CAS Number: 467-62-9
Visualizza i codici
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies