Tetrossido di osmio 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Osmio (VIII) ossido, Osmio tetrossido
197450050
197450010
197450250
ACRO197450050EA
138
EUR
ACRO197450050
ACRO197450010
ACRO197450250
Tetrossido di osmio 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilizzato
Tetrossido di osmio
Formula:
O₄Os Peso molecolare: 254,23 g/mol Flash Pt: 4 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS Number: 20816-12-0 UN: 1992 ADR: 3,II |
Appearance | White to yellow Fused mass or solution |
Stabilizer | tert-Butyl hydroperoxide |
Strength | ≥2.5 wt% |