Stampa…
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196950010 196950025
196950010.EA 87.8 EUR
196950010. 196950025.
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), puro
Polyphosphoric acid
Formula: H(PO₃H)nOH
Punto di ebollizione: 550 °C (760 mmHg)
Densità: 2,05 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084480
CAS Number: 8017-16-1
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)