Stampa…
Rhodium 5% on activated carbon, secco, in polvere, unreduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 661 EUR
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Rhodium 5% on activated carbon, secco, in polvere, unreduced
Rhodium
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
Merck Index: 12,08353
Visualizza i codici
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%