Stampa…
Palladio 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 139 EUR
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Palladio 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Palladium
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
Visualizza i codici
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%