Stampa…
Palladio 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
195070100 195070500
ACRO195070100EA 165 EUR
ACRO195070100 ACRO195070500
Palladio 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Palladium
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151707
CAS Number: 7440-05-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead