Stampa…
Alluminio ossido basico Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 85.5 EUR
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Alluminio ossido basico Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Aluminium oxide basic
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2977 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2030 °C
Densità: 3,97 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %