Stampa…
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
189720050 189720250 189720010
ACRO189720050EA 214 EUR
ACRO189720050 ACRO189720250 ACRO189720010
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate
CAS No.: 3715-29-5
Formula: C₅H₇NaO₃
Punto di fusione: 227…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002581
CAS Number: 3715-29-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %