Nigrosine, solubile nell'acqua, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 8005-03-6
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044681 CAS Number: 8005-03-6 |
Appearance | Black Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
HPLC | ≥97.5 % |