Stampa…
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
189125000 189120050
ACRO189125000EA 204 EUR
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Punto di fusione: 286…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135623
CAS Number: 34850-66-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %