Stampa…
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
188990500 188992500 188990100
ACRO188990500EA 162 EUR
ACRO188990500 ACRO188992500 ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grado tecnico
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Formula: C₂H₃N₃
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044437
CAS Number: 41253-21-8
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Identification (sodium): passes test
Titration with HClO4 ≥88 %