Stampa…
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
187740500 187745000
ACRO187740500EA 81.4 EUR
ACRO187740500 ACRO187745000
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
4-O-Methyldopamine hydrochloride
CAS No.: 645-33-0
Formula: C₉H₁₄ClNO₂
Punto di fusione: 207…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012896
CAS Number: 645-33-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %