Stampa…
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
186980050 186980250
ACRO186980050EA 44.6 EUR
ACRO186980050 ACRO186980250
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
3-Phenoxypropan-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 83…85 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039549
CAS Number: 6180-61-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %