Stampa…
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
185010050 185012500 185015000
ACRO185010050EA 27.4 EUR
ACRO185010050 ACRO185012500 ACRO185015000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear liquid
Formula: C₃H₄O₂
Peso molecolare: 72.063 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1.09 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084394
CAS Number: 9003-01-4
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 23 to 27 % Solids
Molecular weight 240000 (approx)
HPLC ≥97.5 %