Stampa…
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 27.2 EUR
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Formula: C₃H₄O₂
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1,18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084394
CAS Number: 9003-01-4
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)