Stampa…
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
184990050 184992500 184995000
ACRO184990050EA 26.8 EUR
ACRO184990050 ACRO184992500 ACRO184995000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear to hazy liquid
Formula: C₃H₄O₂
Punto di ebollizione: 100 °C (760mmHg)
Densità: 1,23 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084394
CAS Number: 9003-01-4
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 60.0 to 65.0 % Solids
Molecular weight 2000 (approx)
HPLC ≥97.5 %