Stampa…
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
181850050 181851000 181855000
ACRO181850050EA 30.4 EUR
ACRO181850050 ACRO181851000 ACRO181855000
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Cinnamyl chloride
Appearance: Yellow to yellow-brown Liquid
Formula: C₉H₉Cl
Punto di ebollizione: 120…126 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,096 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000986
CAS Number: 2687-12-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %