Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Formula:
C₄H₉LiN₂ Peso molecolare: 92.07 g/mol Punto di ebollizione: 110.6 °C Punto di fusione: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013183 CAS Number: 6867-30-7 UN: 3131 ADR: 4.3 I |
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Assay | ≥80 % (Gasvolumetric) |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |