Stampa…
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
179480100 179480500
ACRO179480100EA 194 EUR
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,22 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C (16 mmHg)
Densità: 0,884 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003178
CAS Number: 26116-12-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %