Stampa…
Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Fornitore: Thermo Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 323 EUR
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula: C₈H₈
Peso molecolare: 125000 - 250000 g/mol
Punto di fusione: 93 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084450
CAS Number: 9003-53-6
Visualizza i codici
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %