Stampa…
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
178571000 178572500 178570010
ACRO178571000EA 68.7 EUR
ACRO178571000 ACRO178572500 ACRO178570010
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) in soluzione acquosa
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Formula: (CH2CH2NH)n
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1.07 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084427
CAS Number: 9002-98-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
GC ≥98.5 %