Polidimetilsilossano, 100 cSt
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
olio di silicone
178442500
178445000
178440025
ACRO178442500EA
110
EUR
ACRO178442500
ACRO178445000
ACRO178440025
Polidimetilsilossano, 100 cSt
Polydimethylsiloxane
Formula:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Punto di ebollizione: >65 °C (760 mmHg) Densità: 0,965 g/cm³ Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084411 CAS Number: 9016-00-6 |
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤35 APHA |
Viscosity | 95 to 105 cSt (at 25°C) |
Volatiles | ≤0.5 % (200°C) |