Stampa…
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
177480050 177481000 177485000
ACRO177480050EA 36.7 EUR
ACRO177480050 ACRO177481000 ACRO177485000
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001522
CAS Number: 2579-20-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %