Stampa…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
176370100 176370500
ACRO176370100EA 32.3 EUR
ACRO176370100 ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,186 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C (26 mmHg)
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005976
CAS Number: 177-11-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %