Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) in D₂O per spettroscopia NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
175480500
175481000
175480050
ACRO175480500EA
147
EUR
ACRO175480500
ACRO175481000
ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) in D₂O per spettroscopia NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Sulphuric acid-[D₂]
Formula:
D₂SO₄ Densità: 1,87 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003542 CAS Number: 13813-19-9 UN: 1830 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
D-Enrichment | ≥99.50 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
GC | ≥94.0 % |