Stampa…
DL-2-Allylglycine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 67.4 EUR
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 251…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063103
CAS Number: 7685-44-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %