Stampa…
Quercetin hydrate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 47.9 EUR
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006828
CAS Number: 849061-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %