Stampa…
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 254 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formula: C₉H₁₄ClNO₂
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012902
CAS Number: 1477-68-5
Visualizza i codici
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %