Stampa…
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenylcyclopropyl cyanide, 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-Cyano-1-phenylcyclopropane
170590100 170590500
ACRO170590100EA 48.4 EUR
ACRO170590100 ACRO170590500
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 97%
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,189 g/mol
Punto di ebollizione: 133…137 °C (30 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001270
CAS Number: 935-44-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %