Stampa…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 114 EUR
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Formula: C₁₂H₄N₄
Peso molecolare: 204,19 g/mol
Punto di fusione: 287…289 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011664
CAS Number: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %